アプリケーション
アルキン、ニトリル、ケトンのヒドロホウ素化反応に用います。
空気中で安定な結晶性の試薬で、環状アセタ-ルやケタ-ルを還元的に切断してモノベンジル化1,2-ジオ-ルを合成するのに用います。
過酸化結合を還元せずに、ペルオキソエステルをアルコ-ルに還元するために開発された試薬です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
178713-25G:
178713-5G:
178713-BULK:
178713-VAR:
178713-100G:
Synlett, 349-349 (1991)
Chemische Berichte, 126, 285-285 (1993)
The Journal of organic chemistry, 70(11), 4240-4247 (2005-05-21)
Reduction of organic molecules that contain a peroxy bond is broadly considered as a "risky" and uncertain operation when cleavage of the peroxy linkage is not desired. For this reason, such reduction steps are normally avoided at the planning stage
Organic Process Research & Development, 10, 1076-1076 (2006)
Tetrahedron Letters, 32, 6239-6239 (1991)