Merck
416908
Sigma-Aldrich
B-ヨード-9-BBN 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
9-ヨード-9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14BI
CAS番号:
分子量:
247.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.816 g/mL at 25 °C
SMILES記法
IB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BI/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI Key
YAYIUFDUYUYPJC-OCAPTIKFSA-N
詳細
B-ヨード-9-BBNは、アルキンのヨードホウ素化、エノルホウ素化、フェノールメチルエーテルの脱メチル化、およびホウ素含有化合物の合成のための有機合成における試薬として一般的に使用されるホウ素ベースの有機化合物です。
アプリケーション
B-ヨード-9-BBN溶液(ヘキサン中1.0 M)は、α,β-不飽和ケトンへのマイケル型付加反応によるδ-ケトエステルの選択的合成におけるルイス酸として使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
416908-BULK:
416908-VAR:
416908-25ML:4548173914480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)