Merck
459496
Sigma-Aldrich
9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン 溶液
0.4 M in hexanes
別名:
9-BBN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15B
CAS番号:
分子量:
122.02
Beilstein:
605509
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.4 M in hexanes
bp
68-70 °C
密度
0.691 g/mL at 25 °C
SMILES記法
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
InChI Key
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルケンの保護基†
以下の反応物:
  • ユビキチン誘導体の線状SPPS合成
  • 有機ホウ素化合物と一級ハロゲン化アルキルおよび擬ハロゲン化物との銅触媒クロスカップリング反応
  • パラジウム-窒素結合へのアルケンの分子内挿入
  • 酵母のアルギニン生合成遺伝子に及ぼす作用を研究するための(ホスホノアセチル)オルニチンの調製
  • スピロ環アルカロイド合成のためのヘテロDiels-Alder反応
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459496-1L:4548173154442
459496-BULK:
459496-100ML:4548173154435
459496-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi Luan et al.
Organic letters, 13(9), 2510-2513 (2011-04-09)
Diazo esters, arylboranes, and carbamoyl imines undergo a 3-component Mannich condensation reaction. Catalyzed by Cu(II) salts, the reaction affords the corresponding isocyanate Mannich product: one that can be easily trapped in situ by other nucleophiles. The Mannich condensation corresponds to
A Ganesan
Mini reviews in medicinal chemistry, 6(1), 3-10 (2006-02-07)
Solid-phase synthesis is a powerful tool for achieving high-throughput chemistry. This review discusses recent diverse examples from my group: the solid-phase synthesis of unsymmetrical guanidines, polymer-supported versions of cyclooctadiene and 9-BBN, a triflate-like linker, the synthesis of tetrahydro-beta-carbolines by the
Jefferson D Revell et al.
Organic letters, 7(5), 831-833 (2005-02-25)
1,5-Cyclooctadiene was deprotonated under LICKOR conditions and reacted with Merrifield resin to afford an immobilized cyclooctadiene in high yield. This polymer is effective as a halogen scavenger, while hydroboration leads to a supported 9-BBN analogue. The latter exhibits similar regioselectivity
Rajesh Sardar et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(21), 8179-8190 (2011-05-10)
We report a spectroscopic and microscopic investigation of the synthesis of gold nanoparticles (AuNPs) with average sizes of less than 5 nm. The slow reduction and AuNP formation processes that occur by using 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) as a reducing agent enabled