Merck
184128
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-ニトロフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)OH
CAS番号:
分子量:
157.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
93-95 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
Oc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
InChI Key
CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Fluoro-4-nitrophenol was used in solid phase synthesis of benzimidazoles and quinoxalin-2-ones. It was also used in the synthesis of 2-hydroxy-4-[(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yloxy]nitrobenzene.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
184128-VAR:
184128-1G:
184128-5G:
184128-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of the farnesyl ether 2, 3, 5-trifluoro-6-hydroxy-4-[(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-2, 6,10-trien-1-yloxy] nitrobenzene, and related compounds containing a substituted hydroxytrifluorophenyl residue:
Marriott JH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4265-4278 (2000)
J G Bundy et al.
FEBS letters, 500(1-2), 31-35 (2001-07-04)
The endogenous metabolites of the coelomic fluid of the earthworm Eisenia veneta were characterised using high-resolution one-dimensional and two-dimensional 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy. Signals from common organic acids, such as acetate, fumarate, malonate, malate, formate, and succinate, were identified
Solid phase synthesis of 5, 6, 7, 8-tetrahydro-1H-imidazo [4, 5-g] quinoxalin-6-ones.
Mazurov A.
Tetrahedron Letters, 41(1), 7-10 (2000)