Merck
187070
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンジルブロミド
98%
別名:
α,2-ジブロモトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
249.93
Beilstein:
971015
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.619 (lit.)
bp
129 °C/19 mmHg (lit.)
mp
29-32 °C (lit.)
溶解性
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI Key
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモベンジルブロミドは、ケトンとアルデヒドを反応性の低いアルコール酸化状態で保護するために、およびさまざまな反応のカップリング成分として使用される試薬です。
アプリケーション
2-ブロモベンジルブロミドは、次の物質の合成に使用されました。
  • 置換キナゾリンおよび1,2,3,4-テトラヒドロキナゾリン
  • 2-および3-置換インデン
  • トリス-2-ブロモトリベンジルアミン
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
187070-BULK:
187070-VAR:
187070-5G:
187070-25G:
187070-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and structural studies of tris-2-chlorobenzylamine and tris-2-bromobenzylamine.
Chen Q, , et al.
Journal of Chemical Crystallography, 35(3), 177-181 (2005)
Xuesen Fan et al.
Chemistry, an Asian journal, 9(3), 739-743 (2014-01-01)
An efficient synthesis of diversely substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines through copper-catalyzed tandem reactions of the readily available 2-bromobenzyl bromides, aldehydes, and aqueous ammonia or amines has been developed. By using ammonia and simple aliphatic amines as the nitrogen source, the
Efficient synthesis of 2-and 3-substituted indenes from 2-bromobenzyl bromide through an enolate alkylation/Cr (II)/Ni (II)-mediated carbonyl addition sequence.
Halterman RLand Zhu C.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7445-7448 (1999)
2-Bromobenzyl Bromide
Pfeifer LA
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Prachi Singh et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 22(4), 440-446 (2017-03-23)
Analysis of interactions between molecules is of fundamental importance in life science research. In this study, we applied weak affinity chromatography, based on high-performance liquid chromatography and mass spectrometry, as a powerful tool for direct analysis of the components of