Merck
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
別名:
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
carboxylated
品質水準
形状
powder
分子量
average Mw ~220,000 by GPC
標識化の程度
1.8% carboxyl
固有粘度
1.4 dL/g(lit.)
転移温度
Tg 84 °C
溶解性
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChI Key
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
警告
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
189553-VAR:
189553-250G-PW:
189553-BULK:
189553-500G:
189553-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)