Merck
20026
Sigma-Aldrich
2-tert-ブチルアミノ-2-ジエチルアミノ-1,3-ジメチル-ペルヒドロ-1,3,2-ジアザホスホリン, ポリスチレン担持
extent of labeling: ~2.2 mmol/g base loading
別名:
BEMP, ポリスチレン結合
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
~2.2 mmol/g base loading
粒径
200-400 mesh
その他情報
ポリマ-結合BEMP
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
20026-VAR:
20026-25G:
20026-5G:
20026-INTR:
20026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elena Chiurchiù et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-19)
Highly functionalized furans are the key scaffolds of many pharmaceuticals and bioactive natural products. Herein, we disclose a new fruitful synthesis of polyfunctionalized furans starting from β-nitroenones and α-functionalized ketones. The protocol involves two steps promoted by solid supported species
R. Schwesinger
Chimia, 39, 269-269 (1985)