Merck
201332
Sigma-Aldrich
ジンコン ナトリウム塩
Dye content ≥75 %
別名:
2-[5-(2-ヒドロキシ-5-スルホフェニル)-3-フェニル-1-ホルマジル]安息香酸 ナトリウム塩, 2-カルボキシ-2′-ヒドロキシ-5′-スルホホルマジル-ベンゼン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H16N4NaO6S · xNa
CAS番号:
Beilstein:
728403
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥75%
テクニック
titration: suitable
mp
250 °C
溶解性
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
λmax
523 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 489-495 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OC(=O)c1ccccc1\N=N\C(=N\Nc2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,22,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-21+,24-19+;
InChI Key
XBGLXASXFRESIN-ZAWSKOCYSA-M
詳細
ジンコンはホルマザン色素であり、金属指示薬として役立ち、キレート滴定に適用できます。分光測定分析に使用されます。生成した金属-ジンコン錯体は、可視領域に顕著な吸収帯が認められます。ジンコンは、亜鉛タンパク質を染色するための固体支持電気泳動にも使用されます。
アプリケーション
ジンコンナトリウム塩は、光学顕微鏡で植物組織中の亜鉛の所在を突き止めるために使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
201332-1G:
201332-VAR:
201332-1KG:
201332-5G:
201332-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular Spectroscopy, 195-195 (1976)
Handbook of Biochemistry and Molecular Biology, 2706-2706 (2018)
Histochemical Detection of Zn in Plant Tissues
Seregin Ilya, et al.
Bio-protocol, 5, 349-349 (2015)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents, 349-349 (1992)