組成
Dye content, 50%
λmax
545 nm
&ε; (減衰係数)
≥34000 at 543-549 nm in water at 0.02 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(CC)Cc3cccc(c3)S([O-])(=O)=O)=C4\C=CC(\C=C4)=[N+](\CC)Cc5cccc(c5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C41H45N3O6S2.Na/c1-5-42(6-2)36-21-15-33(16-22-36)41(34-17-23-37(24-18-34)43(7-3)29-31-11-9-13-39(27-31)51(45,46)47)35-19-25-38(26-20-35)44(8-4)30-32-12-10-14-40(28-32)52(48,49)50;/h9-28H,5-8,29-30H2,1-4H3,(H-,45,46,47,48,49,50);/q;+1/p-1
InChI Key
FJBHGWADYLMEJG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
210579-50G:
210579-BULK:
210579-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック