Merck
215562
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1733329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
82-90 °C/740 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C(/C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
アプリケーション
2-Bromo-2-butene was used in the synthesis of substituted catechol derivatives and mono-annelated benzenes.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
215562-25G:
215562-BULK:
215562-500G:
215562-100G:
215562-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new process for the regiocontrolled synthesis of substituted catechols and other 1, 2-dioxygenated aromatics: conjugate addition of vinyl-, aryl-, and heteroarylcopper reagents to cyclobutenediones followed by thermal rearrangement.
Gurski A and Liebskind LS.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6101-6108 (1993)
Novel synthesis and structures of tris-annelated benzene donors for the electron-density elucidation of the classical Mills-Nixon effect.
Rathore R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(24), 6012-6018 (1998)