Merck
22135
Sigma-Aldrich
(+)-セドロール
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1S,2R,5S,7R,8R)-2,6,6,8-テトラメチルトリシクロ[5.3.1.01.5]ウンデカン-8-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
2206347
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +10.5±1°, c = 5% in chloroform
bp
273 °C (lit.)
mp
82-86 °C
86-87 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-6-11-13(2,3)12-9-15(10,11)8-7-14(12,4)16/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m1/s1
InChI Key
SVURIXNDRWRAFU-OGMFBOKVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(+)-セドロールは、セダーウッドオイルに含まれるセスキテルペンであるα-セドレンの結晶性水和物です。化粧品、シャンプー、石鹸の芳香剤成分として使用できるほか、クリーナーや洗剤などの化粧品以外の製品にも使用されます。(+)-セドロールは、アルキルシクロペンタジエンの分子内ディールス・アルダー反応により合成できます。
アプリケーション
(+)-セドロールは、酸触媒存在下で無水酢酸を用いたアセチル化によるセドリルアセテートの調製において出発物質として使用できます。また、希少なシキミセスキテルペンである(+)-プソイドアニサチンの選択的C-H結合官能基化を介した全合成に前駆物質として組み込むことができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22135-25G:
22135-VAR:
22135-5G:
22135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kevin Hung et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(51), 16616-16619 (2016-12-15)
Illicium sesquiterpenes have been the subject of numerous synthetic efforts due to their ornate and highly oxidized structures as well as significant biological activities. Herein we report the first chemical synthesis of (+)-pseudoanisatin from the abundant feedstock chemical cedrol (∼$50
Catalytic acetylation of (+)-cedrol with heterogeneous catalyst H2SO4/SiO2 under solvent free conditions
Elvia R, et al.
Chemical Intermediates, 1(4), 196-201 (2015)
Oscar Mbare et al.
BMC infectious diseases, 19(1), 800-800 (2019-09-13)
Larviciding is an effective supplementary tool for malaria vector control, but the identification and accessibility of aquatic habitats impedes application. Dissemination of the insect growth regulator, pyriproxyfen (PPF), by gravid Anopheles might constitute a novel application strategy. This study aimed
Etsuro Hori et al.
Autonomic neuroscience : basic & clinical, 168(1-2), 88-92 (2012-02-22)
A previous study reported that when cedrol (odorant) is inhaled directly through the lower airway of the trachea, it decreases the sympathetic nervous activity and blood pressure in totally laryngectomized subjects (Umeno et al., 2008). In the present study, totally
Bárbara Gordillo-Román et al.
Chirality, 24(2), 147-154 (2011-12-20)
The use of vibrational circular dichroism spectroscopy for the chiral recognition of the two epimers of 6-cedrol, tricyclic sesquiterpenes, which contains oxygen as the heaviest atom, is shown. Bands in the 1500-850 cm(-1) region of the spectra were analyzed to