Merck
223816
Sigma-Aldrich
ヨウ化リチウム 水和物
98%
別名:
Lithium iodide (LiI), hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiI · xH2O
CAS番号:
分子量:
133.85 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
組成
Degree of hydration, 1.5-3
反応適合性
core: lithium
reagent type: catalyst
mp
73 °C (lit.)
密度
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
エステル開裂および脱炭酸、C-C結合形成反応に用いる試薬です。求核性ヨウ化物イオン源として用います。温和なLewis酸として用います。エポキシド開環に用います。有機金属媒介変換用の添加剤として用います。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223816-5G:
223816-VAR:
223816-100G:4548173986777
223816-BULK:
223816-500G:4548173986784
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Srilakshmi Krishnaveni, N.; Surendra, K. et al.
Synthesis, 4, 501-501 (2004)
Bennasar, M.-L.; Jimenez, J.-M.
Tetrahedron Letters, 37, 7653-7653 (1996)
Bajwa, J. S.; Anderson, R. C.
Tetrahedron Letters, 32, 3021-3021 (1991)
David Nicolas Østedgaard-Munck et al.
Membranes, 10(11) (2020-10-30)
Investigation of electroviscous effects is of interest to technologies that exploit transport of ions through ion exchange membranes, charged capillaries, and porous media. When ions move through such media due to a hydrostatic pressure difference, they interact with the fixed
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.