Merck
227188
Sigma-Aldrich
亜硝酸銀
99%
別名:
亜硝酸銀(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgNO2
CAS番号:
分子量:
153.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
140 °C (lit.)
密度
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI Key
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227188-BULK:
227188-VAR:
227188-10G:4548173119823
227188-50G:4548173119830
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。