Merck
233196
Sigma-Aldrich
2,6-ビス(トリフルオロメチル)安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
258.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
138-140 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1c(cccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-2-1-3-5(9(13,14)15)6(4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChI Key
XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid has been used in selective separation of brominated aromatic compounds using the polymer-based separation media by the fragment imprinting technique.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233196-5G:
233196-BULK:
233196-VAR:
233196-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective separation of brominated bisphenol A homologues using a polymer-based medium prepared by the fragment imprinting technique.
Kubo T, et al.
Analytica Chimica Acta, 549(1), 45-50 (2005)