Merck
248959
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphite
96%
別名:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H
CAS番号:
分子量:
306.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
InChI Key
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Bis(2-ethylhexyl) phosphite is an chemical warfare simulant and its reaction with common ion binary ionic liquid has been investigated. Mass-transfer kinetics of Eu3+ and Am3+ in bis(2-ethylhexyl) phosphite-n-dodecane-NaCl-HCl-water system has been investigated.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
248959-BULK:
248959-100G:
248959-VAR:
248959-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions of Chemical Warfare Agent Simulants in the Common Ion Binary Ionic Liquid 1, 2-Dimethyl-3-propylimidazolium/Copper (II) Bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Wilkes JS, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(13), 6203-6211 (2009)
Kinetics and mechanism of the interfacial mass transfer of europium (3+) and americium (3+) in the system bis (2-ethylhexyl) phosphate-n-dodecane-sodium chloride-hydrochloric acid-water.
Danesi PR and Vandegrift GF.
The Journal of Physical Chemistry, 85(24), 3646-3651 (1981)