Merck
248983
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
別名:
O-Methyl-L-mandelic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2361718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
64-66 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ether
phenyl
SMILES記法
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
InChI Key
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
  • Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
  • 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
  • Hydroxylations and epoxidations
  • Hydrogenations
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248983-1G:
248983-BULK:
248983-250MG:
248983-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at