Merck
268127
Sigma-Aldrich
ジエチルホスホノ酢酸
95%
別名:
(ジエトキシホスフィニル)酢酸, NSC 272281, カルボキシメチルホスホン酸ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
196.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アレンエポキシドの合成のための求核付加反応において求核剤として機能します。
以下の反応物質です:
  • Staudinger反応の立体選択性の研究
  • エポキシ化および水和反応によるジオールのエナンチオ選択的形成
  • ホーナー・ワズワース・エモンズ反応
  • 遠隔キレート化によって制御されたIreland-Claisen転位
  • テトラミン酸誘導体の合成のためのUgi-Dieckmann反応
分子内HEW反応のホスホノエステル中間体の合成に用います。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
268127-BULK:
268127-5ML:
268127-25ML:
268127-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)