Merck
269670
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
232.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of 1-[bis-(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(4-tert-butylbenzenesulfonyl)piperazine.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
269670-VAR:
269670-10G:
269670-BULK:
269670-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J N Narendra Sharath Chandra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(19), 6621-6627 (2006-06-21)
A series of novel substituted 1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]piperazine derivatives (4a-g) and (5h-m) have been synthesized. The synthesized compounds were characterized by IR and 1H NMR. All the synthesized compounds were evaluated in vitro for their efficacy as antimicrobial agents against representative strains