Merck
273910
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチル-L-フェニルアラニン
99%, for peptide synthesis
別名:
(2S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid, N,N-Dimethylphenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH[N(CH3)2]CO2H
CAS番号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2966581
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N,N-ジメチル-L-フェニルアラニン, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +77°, c = 1.3 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
225-227 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine is commonly used to prepare Cu(II)-L-amino acid complex, which is a chiral mobile phase additive for the resolution of enantiomers. It can also be used in the total synthesis of (−)-paliurine E and almazole D.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
273910-1G:
273910-5G:
273910-BULK:
273910-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 5-(3-indolyl) oxazole natural products. Structure revision of Almazole D.
Miyake F, et al.
Tetrahedron, 66(26), 4888-4893 (2010)
Different approaches of impregnation for resolution of enantiomers of atenolol, propranolol and salbutamol using Cu (II)-l-amino acid complexes for ligand exchange on commercial thin layer chromatographic plates.
Bhushan R and Tanwar S
Journal of Chromatography A, 1217(8), 1395-1398 (2010)
Total Synthesis of the Cyclopeptide Alkaloid Paliurine E. Insights into Macrocyclization by Ene? Enamide RCM.
Toumi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(4), 1270-1281 (2008)
Non-ionic surfactant modified ligand exchange chromatography using copper (II) complex of N, N-dimethyl-l-phenylalanine as the chiral additive for enantioselective amino acids separation.
Dimitrova P and Bart H J
Analytica Chimica Acta, 663(1), 109-116 (2010)