アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-73 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
ketone
SMILES記法
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
InChI Key
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マイクロ波を用いた還元的アミノ化反応の研究に用います。
新規な芳香族化処理により、この二環骨格をセロトニン、メラトニン、ブフォテニンなど、一連の5-アルコキシトリプタミン誘導体に変換できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
274879-1KG:
274879-5G:
274879-BULK:
274879-VAR:
274879-25G:
274879-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Shatrughan P Shahi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Synlett, 81-81 (1994)
Synlett, 2444-2444 (2006)
Tetrahedron Letters, 45, 4661-4661 (2004)
Synthetic Communications, 24, 799-799 (1994)