Merck
287768
Sigma-Aldrich
シリコンフタロシアニンジクロリド
Dye content ~85 %
別名:
ジクロロ(29H,31H-フタロシアニナト)シリコン, フタロシアニナト-ジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16Cl2N8Si
CAS番号:
分子量:
611.51
Beilstein:
600612
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ~85%
λmax
702 nm
SMILES記法
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
InChI Key
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スタックリングシリコンフタロシアニンの前駆体。
その他情報
残部SiO2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287768-VAR:
287768-BULK:
287768-1G:
287768-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)