Merck
29517
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-ジメトキシビフェニル-2,2′-ジイル)ビス[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
(S)-2,2′-ビス[ビス(3,5-ジメチル)ホスフィノ]-6,6′-ジメトキシ-1,1′-ビフェニル, (S)-3,5-キシル-MeOBIPHEP, SL-A120-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H48O2P2
CAS番号:
分子量:
694.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1cccc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H48O2P2/c1-29-17-30(2)22-37(21-29)49(38-23-31(3)18-32(4)24-38)43-15-11-13-41(47-9)45(43)46-42(48-10)14-12-16-44(46)50(39-25-33(5)19-34(6)26-39)40-27-35(7)20-36(8)28-40/h11-28H,1-10H3
InChI Key
IMUHNRWTDUVXOU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29517-VAR:
29517-5G:
29517-BULK:
29517-500MG:
29517-1G:
29517-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.