Merck
305863
Sigma-Aldrich
2-(3-ブチニルオキシ)テトラヒドロ-2H-ピラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O2
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
92-95 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
InChI Key
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305863-25G:
305863-5G:
305863-VAR:
305863-1G:
305863-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guy Bertrand Djigoué et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(1), 914-933 (2013-01-25)
We synthesized two series of androstane derivatives as inhibitors of type 3 and type 5 17β-hydroxysteroid dehydrogenases (17β-HSDs). In the first series, four monospiro derivatives at position C17 were prepared from androsterone (ADT) or epi-ADT. After the protection of the