Merck
307823
Sigma-Aldrich
硫酸水素ナトリウム
technical grade
別名:
重硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHSO4
CAS番号:
分子量:
120.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥90.0% NaOH basis (titration)
形状
crystalline
SMILES記法
[Na+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
詳細
硫酸水素ナトリウムは、別名亜硫酸水素ナトリウムとも呼ばれ、一般的に、さまざまな産業および実験室での用途において、pH 調整剤、酸味料、化学試薬として使用されています。
アプリケーション
硫酸水素ナトリウムは以下の用途に使用できます:      
  • 太陽エネルギー変換技術への応用が見込まれる Ni-ドープ Cu2ZnSnS4(CZTS)材料の合成における硫黄源として。
  • さまざまなプロセスで酸性条件を維持するための pH 調整剤として。   
  • オレイルアルコールとオレイン酸のエステル化反応を促進する酸性触媒として。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307823-25G:
307823-BULK:
307823-500G:
307823-2.5KG:
307823-VAR:
307823-20KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shima Borzouie et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(9) (2020-09-10)
This study was planned to investigate the effects of seaweed supplementation, genetic strain, heat stress and their interactions on laying hen performances, blood chemistry and hematology. In a short-term trial, laying hens of the two genetic lines Lohman LSL-Lite (White)
Shanshan Li et al.
Life sciences, 231, 116576-116576 (2019-06-19)
Studies suggest that cardiovascular function in offspring can be epigenetically programmed by environmental changes during pregnancy. CaV1.2 channel plays a major role in the regulation of the vascular tone. This study investigated the effects and underlying mechanisms of exercise during
M Sato et al.
Veterinary and comparative oncology, 16(3), 409-415 (2018-03-13)
Death-associated protein kinase (DAPK) is a serine/threonine kinase and a tumour suppressor gene. Diffuse large B-cell lymphomas with inactivated DAPK through hypermethylation of a CpG island is known to result in a biologically aggressive phenotype in humans. This retrospective study
Fabrication of self-ordered porous alumina via anodizing in sulfate solutions
Kondo R, et al.
Materials Letters, 183, 285-289 (2016)
Elisabet Ihse et al.
Scientific reports, 7(1), 9008-9008 (2017-08-23)
Amyloid aggregates found in the brain of patients with neurodegenerative diseases, including Alzheimer's and Parkinson's disease, are thought to spread to increasingly larger areas of the brain through a prion-like seeding mechanism. Not much is known about which cell surface