Merck
316571
Sigma-Aldrich
1-エチニルシクロヘキセン
99%
別名:
(1-Cyclohexenyl)acetylene, (1-Cyclohexenyl)ethyne, 1-Cyclohexen-1-ylacetylene, 1-Cyclohexen-1-ylethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexene, 1-Ethynylcyclohexene, Cyclohex-1-enylacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9C≡CH
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
≤0.2% BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
148-151 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
InChI Key
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
316571-VAR:
316571-BULK:
316571-5G:
316571-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)