Merck
320013
Sigma-Aldrich
4-(メチルアミノ)フェノール ヘミ硫酸塩
ACS reagent, 99%
別名:
p-(メチルアミノ)フェノールヘミ硫酸塩, Metol(メトール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
172.19
Beilstein:
3919382
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99%
99.0-101.5% (ACS specification)
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
99.0-101.5% (ACS specification)
フォーム
powder
自己発火温度
989 °F
強熱残分
≤0.1%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
適合性
passes test for determination of phosphate
官能基
amine
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-(メチルアミノ)フェノールヘミ硫酸塩は、活性酸素種の新規蛍光センサーである4[N-メチル-N(4-ヒドロキシフェニル)アミノ]-7-ニトロベンゾフラザン(NBFhd)の合成において使用できます。
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
494.6 °F - closed cup
引火点(℃)
257 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
320013-100G:
320013-VAR:
320013-BULK:
320013-5G:
320013-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of a new fluorescent probe for reactive oxygen species.
Heyne B
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(9), 1454-1458 (2007)
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e