Merck
325511
Sigma-Aldrich
シュウ酸セリウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
シュウ酸セリウム九水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce2(C2O4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
544.29 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
組成
Degree of hydration, ~9
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
SMILES記法
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI Key
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
325511-250G:4548173135380
325511-BULK:
325511-50G:4548173135397
325511-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)