Merck
326844
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン
99%
別名:
4,4′,4″-エチリデントリスフェノール, THPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(C6H4OH)3
CAS番号:
分子量:
306.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES記法
CC(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O3/c1-20(14-2-8-17(21)9-3-14,15-4-10-18(22)11-5-15)16-6-12-19(23)13-7-16/h2-13,21-23H,1H3
InChI Key
BRPSWMCDEYMRPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
326844-BULK:
326844-100G:
326844-VAR:
326844-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Chien-Shu Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2716-2723 (2009-05-08)
Hepatitis C virus nonstructural protein 3 (HCV NS3) helicase is believed to be essential for viral replication and has become an attractive target for the development of antiviral drugs. A fluorescence resonant energy transfer helicase assay was established for fast