Merck
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-アミノフェニル)酪酸
95%
別名:
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
InChI Key
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335339-BULK:
335339-1G:
335339-5G:
335339-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)