Merck
341762
Sigma-Aldrich
1,12-ジイソシアナトドデカン
97%
別名:
1,12-Diisocyanatododecane, 1,12-Dodecandiisocyanate, Dodecamethylene diisocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCN(CH2)12NCO
CAS番号:
分子量:
252.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
InChI Key
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
341762-1G:
341762-BULK:
341762-5G:
341762-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emmanuel Roussakis et al.
Photochemistry and photobiology, 96(2), 373-379 (2019-12-24)
Quantification of tissue oxygen partial pressure (pO2 ) at the skin surface is crucial for diagnostic applications in burns, reconstructive surgeries, diabetic ulcers, etc. Further, current advances in wearable and communications technologies have widened the use of transcutaneous oxygen monitors