Merck
359742
Sigma-Aldrich
クロロスルホン酸トリメチルシリル
99%
別名:
Chlorosulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsiloxysulfonyl chloride, Trimethylsilyl chlorosulfate, Trimethylsilyl chlorosulfonate, [Chlorosulfonyloxy(dimethyl)silyl]methane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClSO3Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
188.71
Beilstein:
1763675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H9ClO3SSi/c1-9(2,3)7-8(4,5)6/h1-3H3
InChI Key
QWQONZVLXJGXHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロスルホン酸トリメチルシリルはスルホン化剤として広く使用されています。
アプリケーション
クロロスルホン酸トリメチルシリルは以下の用途で使用される可能性があります:
  • 有機小分子のスルホン化
  • スルホン化ポリスルホンの合成
  • メタクリル酸とエポキシ樹脂のポリマーの構造に基づくプロトン交換膜燃料電池(PEMFC)のナノ構造有機-無機膜の調製におけるスルホン化剤として
  • PEMFCで使用するスルホン化ポリスルホン(sPS)/二酸化チタン(TiO2)複合膜の調製
  • 環状硫酸エステルの合成で必要なヨードシルベンゼンスルホン酸の調製
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359742-VAR:
359742-BULK:
359742-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of sulfonated polysulfone/titanium dioxide composite membranes for proton exchange membrane fuel cells.
Devrim Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34(8), 3467-3475 (2009)
Sulfonated polysulfone as promising membranes for polymer electrolyte fuel cells.
Lufrano F, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 77(6), 1250-1256 (2000)
Improved simple synthesis of cyclic sulfates from trimethylsilyl chlorosulfonate.
Bassindale AR, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 78(11), 1479-1483 (2000)
Hybrid organic-inorganic nanostructured membranes for high temperature proton exchange membranes fuel cells (PEMFC).
Aparicio M, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 40(2-3), 309-315 (2006)