Merck
376876
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
別名:
(N-メトキシメチルアミノカルボニルメチレン)トリフェニルホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCON(OCH3)CH3
CAS番号:
分子量:
363.39
Beilstein:
4198472
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
173-175 °C (lit.)
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
InChI Key
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • N-スルホニルイミン類の立体選択的オレフィン化を経由する電子不足アルケンの合成
  • ホスフィン触媒不斉付加反応
  • システイン触媒エナンチオ選択的分子内Rauhut-Currier反応
  • Wittigオレフィン化
  • タンパク質キナーゼインヒビターおよび抗がん薬候補であるアイギアロマイシンDの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
376876-5G:
376876-25G:
376876-VAR:
376876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)