Merck
400904
Sigma-Aldrich
モリブデン酸リチウム
greener alternative
99.9% trace metals basis
別名:
Dilithium dioxido(dioxo)molybdenum, Lithium Molybdate(VI), Lithium Molybdenum Oxide, Lithium metamolybdate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2MoO4
CAS番号:
分子量:
173.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder or crystals
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI Key
NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Lithium molybdate is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Lithium molybdate can be used as an electrode material, a corrosion inhibitor, and a refrigerant. It has a three-dimensional framework that is useful in the fabrication of lithium-ion batteries. It facilitates the improvement of rate capability and cyclic stability of the electrochemical system.
Used in comparative property studies of battery systems.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400904-250G:4548173958262
400904-50G:
400904-VAR:
400904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization and electrochemical properties of Li2MoO4 modified Li4Ti5O12/C anode material for lithium-ion batteries
Liu J, et al.
Electrochimica Acta, 170, 202-209 (2015)
Electrical transport properties of semiconducting lithium molybdate glass nanocomposites
Bhattacharya S and Ghosh A
J. Chem. Phys. , 127(19), 194709-194709 (2007)
Dielectric properties of lithium molybdate ceramic fabricated at room temperature
Kahari H, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 97(11), 3378-3379 (2014)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
資料
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
米国エネルギー省は、米国先進バッテリーコンソーシアム(USABC)と協力してリチウム二次電池技術を開発しており、自動車用バッテリーの性能、寿命、および事故防止・誤用対策に関して大きな改善が得られています。
すべて表示