Merck
401056
Sigma-Aldrich
クロム酸バリウム
≥98%
別名:
Barium chromium oxide (BaCrO4 ), Baryta yellow
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaCrO4
CAS番号:
分子量:
253.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
InChI Key
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401056-1KG:4548173144368
401056-BULK:
401056-250G:4548173144375
401056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandra S Wise et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 42(4), 274-278 (2003-12-16)
Hexavalent chromium (Cr(VI)) compounds are widely accepted as human lung carcinogens. However, there have been few investigations of the genotoxicity of Cr(VI) in human lung cells. Moreover, our knowledge of the effects of Cr(VI) in human lung cells is further
Sandra S Wise et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 44(2), 156-162 (2004-07-28)
Particulate hexavalent chromium [Cr(VI)] compounds are well-established human lung carcinogens. However, their carcinogenic mechanisms are poorly understood as most investigators have used soluble Cr(VI) compounds. Recent work from our laboratory has found that barium chromate (BC) is also cytotoxic and