Merck
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
CAS番号:
分子量:
431.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
InChI Key
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
remainder octadecane
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
404713-25ML:
404713-BULK:
404713-VAR:
404713-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)