Merck
254444
Sigma-Aldrich
クロロトリヘキシルシラン
95%
別名:
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]3SiCl
CAS番号:
分子量:
319.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI Key
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254444-5G:
254444-BULK:
254444-25G:
254444-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
アセトン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
アセトン
ピリジン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
ピリジン