Merck
408573
Sigma-Aldrich
ジエチル(1-シアノエチル)ホスホナート
97%
別名:
(1-シアノエチル)ホスホン酸 ジエチル エステル, NSC 135193
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CN)P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
191.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • N-シンナミル-β-アラニン部分を含むスフィンゴシンリン酸受容体(S1P)の調製
  • HIV-1逆転写酵素阻害剤としてのベンジル-およびベンゾイルジメチルアミノピリジノンの調製
  • アルキル化の後に脱離反応を行うシアノ(トリフルオロメチル)ペンテンニトリルの立体選択的調製
  • [(メチレンピペリジニル)または(メチレンピロリジニル)フルオロフェニル]オキサゾリジノン抗菌剤の合成
  • ホーナー・ワズワース・エモンズオレフィン化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408573-5G:4548173146690
408573-BULK:
408573-1G:4548173146683
408573-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)