グレード
catalyst grade (for peroxide polymerization)
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
7 %
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.547
bp
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.936 g/mL at 20 °C
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI Key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Charge-transfer complexes for redox polymerization: 4,N,N-Trimethylaniline used for on-demand amine/peroxide redox polymerization. This research offers a new perspective on the use of 4,N,N-Trimethylaniline in creating controlled polymer structures, which is crucial for various industrial and pharmaceutical applications (Garra et al., 2018).
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Reproductive organs
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41690-VAR:
41690-BULK:
41690-500ML:
41690-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)