Merck
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン
96%
別名:
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
4657152
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
光学活性
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI Key
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
422797-1G:
422797-BULK:
422797-VAR:
422797-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)