Merck
433780
Sigma-Aldrich
1,3-ジデシル-2-メチルイミダゾリウムクロリド
96%
別名:
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H47ClN2
CAS番号:
分子量:
399.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder
mp
82 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride can be used:
  • To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.
  • To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.
  • As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433780-BULK:
433780-VAR:
433780-10G:
433780-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesoporous synthetic hectorites: A versatile layered host with drug delivery application
Joshi GV, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 142(2-3), 542-548 (2011)
Separation of water/butan-1-ol based on activity coefficients at infinite dilution in 1, 3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid
Wlazlo M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 316-322 (2018)
Solid phase extraction of hemin from serum of breast cancer patients using an ionic liquid coated Fe3O4/graphene oxide nanocomposite, and its quantitation by using FAAS.
Farzin L, et al.
Microchimica Acta, 183(9), 2623-2631 (2016)