反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
51-54 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
InChI Key
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
アプリケーション
銅の化学蒸着に用いられています。
銅ヘキサフルオロペンタンジオナートアルキンの構造と蛍光の研究
銅の化学蒸着に用います
銅の化学蒸着に用います
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437093-1G:4548173940984
437093-VAR:
437093-5G:
437093-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)