About This Item
化学式:
Er(ClO4)3
CAS番号:
分子量:
483.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
liquid
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
濃度
40 wt. % in H2O
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
1.44 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI Key
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
過塩素酸エルビウム(III)は、以下に使用できます。
- 発光性の金属有機骨格の合成のため。
- フルオロリン酸塩ガラス製造用の有機前駆体と併用する希土類ドーパントとして。
- アミノ酸が配位した希土類錯体[Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2Oの調製の出発物質として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
444111-VAR:
444111-2G:
444111-BULK:
444111-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック