Merck
447331
Sigma-Aldrich
N-ビニルホルムアミド
98%
別名:
N-VFA, N-エテニルホルムアミド, N-ビニル-N-ホルミルメタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHCH=CH2
CAS番号:
分子量:
71.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
~0.1 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
98%
含みます
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)NC=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2-3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Vinylformamideは反応性および水溶性の高い ビニルモノマーです。刺激反応挙動をとる特殊なポリマーを合成するための モノマーとして使用できます。生体適合性で、 薬物送達システム、組織工学、徐放性製剤用途に適しています。電池、 接着剤、コーティング、バイオセンサー、および水処理。
アプリケーション
N-Vinylformamideは以下の用途に使用できます:
  • ·
    薬物送達の制御に使用できるpoly (N-vinylformamide)(PNVF)ベースのヒドロゲルを合成するためのモノマーとして。
  • リチウムイオン電池のLi4Ti5O12(LTO)アノード用の水性バインダーの合成。電極の安定性及び特定の性能を高めるのに役立ちます。
  • 医療機器用の生体適合性コーティングの作製。
  • 水から有機微量汚染物質を継続的に除去するためのポリプロピレンメンブレンの作製。N-Vinylformamideは、表面に多数の親水性および水素結合部位を誘導することによってメンブレンの吸着親和性を高めます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
447331-VAR:
447331-BULK:
447331-500ML:4548174007693
447331-100ML:4548174007686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nikolay I Gorshkov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-18)
Dithiocarbamate (DTC) derivatives of N-vinylpyrrolidone-N-vinylamine (VP-VA) copolymers were synthesized via reaction between the copolymers and carbon disulfide in alkaline medium; molecular masses of the products were 12 and 29 kDa; the VP:VDTC ratios were 94:6 and 83:17 mol.%. Complexation between
N-vinylformamide-Building block for novel polymer structures
Pinschmidt Jr RK, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 34(10), 1885-1905 (1997)
Green aqueous binder poly(N-vinylformamide) for high-rate capability Li4Ti5O12 anode in lithium-ion batteries
Yen-Liang Chu, et al.
Journal of Power Sources, 552, 232205-232205 (2022)
Yanmin Chen et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
pH-sensitive polyampholyte microgels of poly(acrylic acid-co-vinylamine) (P(AA-co-VAm)) were developed as an injectable hydrogel for controlled drug release. The microgels of P(AA-co-VAm) were prepared via inverse suspension polymerization of acrylic acid and N-vinylformamide followed by hydrolysis of poly(N-vinylformamide) (PNVF) chains of
Bo Guo et al.
Journal of environmental sciences (China), 51, 305-314 (2017-01-25)
In this study, a new and facile route was employed for synthesis of polyamidine with abundant cations and attractive five-membered ringlike structural unit. N-vinylformamide and acrylonitrile copolymerized firstly to form intermediates, and the intermediates were processed with hydrochloric acid to