Merck
447641
Sigma-Aldrich
ゲルマニウム(IV)イソプロポキシド
97%
別名:
ゲルマニウム テトライソプロポキシド, ゲルマニウム(IV)酸イソプロピル, テトライソプロポキシゲルマニウム, テトライソプロポキシゲルマン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ge(OCH(CH3)2)4
CAS番号:
分子量:
308.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
core: germanium
reagent type: catalyst
bp
167 °C (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI Key
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447641-1G:
447641-VAR:
447641-BULK:
447641-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)