Merck
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
別名:
Tetramethylgermane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4Ge
CAS番号:
分子量:
132.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
6.74 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
反応適合性
core: germanium
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−88 °C (dec.) (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CVD precursor to germanium oxide thin films.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-34.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
396354-1G:
396354-5G:
396354-BULK:
396354-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)