グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
反応適合性
core: germanium
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサメチルジゲルマニウム(IV)(HMGe)は、 さまざまな有機ゲルマニウム化合物、薬剤、触媒の合成に使用される多用途の化合物です 。
アプリケーション
ヘキサメチルジゲルマニウム(IV)は以下に使用されます:
- ジゲルマニル化N-複素環化合物の合成。
- 非末端アルケンおよびヨウ化アリールのC–Hゲルミル化。
- 減圧化学蒸着(LPCVD)を用いたGeナノワイヤ、他の金属とのGe複合材料の合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
447609-BULK:
447609-VAR:
447609-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of Cu 1-x Ge x Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4 Pb Mixture
NANO, 10, 1550061-1550061 (2015)
Pd-Catalyzed Hydroxyl-Directed Cascade Hydroarylation/C?H Germylation of Nonterminal Alkenes and Aryl Iodides
The Journal of Organic Chemistry, 87, 9184-9196 (2022)
Palladium-Catalyzed Disilylation and Digermanylation of Alkene Tethered Aryl Halides: Direct Access to Versatile Silylated and Germanylated Heterocycles
Organic Letters, 22, 3679-3683 (2020)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1990)