Merck
450855
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
別名:
Gadolinium chloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GdCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
263.61 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
2.424 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
SXVCBXHAHBCOMV-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
Employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450855-BULK:
450855-50G:
450855-VAR:
450855-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silvio Aime et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2992-3000 (1997-07-02)
The synthesis of three triazamacrocycles containing the pyridine moiety and three acetate pendant arms (PCTA) is reported. The three systems differ due to the number of carbon atoms in the macrocyclic ring forming ligands PCTA-[12], -[13], and -[14], endowed with
Yingying Li et al.
Frontiers in chemistry, 8, 832-832 (2020-11-12)
The rare-earth nanocrystals containing Er3+ emitters offer very promising tools for imaging applications, as they can not only exhibit up-conversion luminescence but also down-conversion luminescence in the second near-infrared window (NIR II). Doping non-lanthanide cations into host matrix was demonstrated
MyeongJu Moon et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 17(4), 497-503 (2015-01-22)
In this study, we synthesized hyaluronic acid-conjugated gadolinium (HA-diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA)-Gd) and evaluated as hepatocyte-specific magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent for the diagnosis of hepatic metastasis. We conducted Fourier transform (FT)-IR analysis to determine the conjugation of
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.