アッセイ
88.5% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
423 nm
&ε; (減衰係数)
≥200000 at 420-426 nm in chloroform
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Zn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.Zn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;/h1-24H;/q-2;+2/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;
InChI Key
PZGANULLXCGPFZ-GFPSKMGBSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
452718-1G:
452718-250MG:
452718-BULK:
452718-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック