アッセイ
>97.0% (sum of isomers, GC)
屈折率
n20/D 1.462
bp
236-242 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI Key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45897-BULK-F:
45897-VAR-F:
45897-500ML-F:
45897-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)