アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
467693-VAR:
467693-5G:
467693-1G:
467693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Motion about the Csp 2-S bond in thioanisole and some derivatives by the J method.
Canadian Journal of Chemistry, 64(7), 1326-1331 (1986)